Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56248-1G PC56248-25G PC56248-5G
APOSPC56248-1GEA 80 EUR
APOSPC56248-1G APOSPC56248-25G APOSPC56248-5G
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,128 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11042793
Núm. CAS: 219685-84-4