2-Chloro-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56251-25G PC56251-5G
APOSPC56251-25GEA 0 EUR
APOSPC56251-25G APOSPC56251-5G
2-Chloro-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂ClF₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792435
Núm. CAS: 99368-67-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III