2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC56252-1G PC56252-250MG PC56252-5G
APOSPC56252-1GEA 58 EUR
APOSPC56252-1G APOSPC56252-250MG APOSPC56252-5G
2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₄Br₂F₄
MW: 335.919 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31580165
Núm. CAS: 2090283-00-2
UN: 3265
ADR: 8 III