1-(2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56255-1G PC56255-250MG
APOSPC56255-1GEA 654 EUR
APOSPC56255-1G APOSPC56255-250MG
1-(2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one 95%
1-(2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
Formula: C₉H₅BrF₄O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28141542
Núm. CAS: 1515433-83-6