2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56256-1G PC56256-250MG PC56256-5G
APOSPC56256-1GEA 589 EUR
APOSPC56256-1G APOSPC56256-250MG APOSPC56256-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287,006 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30497608
Núm. CAS: 2059937-52-7