4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol
PC56257-1G PC56257-250MG
APOSPC56257-1GEA 1060 EUR
APOSPC56257-1G APOSPC56257-250MG
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,135 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06202982
Núm. CAS: 773871-37-7