2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-4,5-difluoro-2-iodobenzene
PC56258-1G
PC56258-250MG
PC56258-5G
APOSPC56258-1GEA
192
EUR
APOSPC56258-1G
APOSPC56258-250MG
APOSPC56258-5G
2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene 98%
2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene
Formula:
C₆H₂BrF₂I MW: 318,885 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD20233325 Núm. CAS: 1349718-22-4 |