2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-1,4-difluoro-3-iodobenzene
PC56261-1G
PC56261-250MG
APOSPC56261-1GEA
87
EUR
APOSPC56261-1G
APOSPC56261-250MG
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene
Formula:
C₆H₂BrF₂I MW: 318,885 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12922621 Núm. CAS: 1208074-72-9 |