Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56262-1G PC56262-250MG
APOSPC56262-1GEA 841 EUR
APOSPC56262-1G APOSPC56262-250MG
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₅BrF₄O₂
MW: 301,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31613607
Núm. CAS: 2090828-24-1