2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56269-1G PC56269-250MG PC56269-5G
APOSPC56269-1GEA 522 EUR
APOSPC56269-1G APOSPC56269-250MG APOSPC56269-5G
2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline 95%
2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline
Formula: C₇H₇FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28130101
Núm. CAS: 1426805-91-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III