2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine

PC56277-1G PC56277-250MG PC56277-5G
APOSPC56277-1GEA 92.8 EUR
APOSPC56277-1G APOSPC56277-250MG APOSPC56277-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₃F₅INO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28789909
Núm. CAS: 1803729-60-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR