2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)-3-vinylbenzene, 2-Bromo-4-fluoro-3-vinylbenzotrifluoride
PC56279-1G PC56279-250MG
APOSPC56279-1GEA 696 EUR
APOSPC56279-1G APOSPC56279-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formula: C₉H₅BrF₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31613608
Núm. CAS: 2227272-52-6