3-(Difluoromethyl)cyclobutanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56281-1G PC56281-250MG
APOSPC56281-1GEA 2050 EUR
APOSPC56281-1G APOSPC56281-250MG
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone 95%
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone
Formula: C₅H₆F₂O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD25371848
Núm. CAS: 1461713-56-3