2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: [2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
PC56282-1G PC56282-250MG PC56282-5G
APOSPC56282-1GEA 422 EUR
APOSPC56282-1G APOSPC56282-250MG APOSPC56282-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₆F₅N
MW: 211,132 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06212917
Núm. CAS: 581813-21-0
UN: 1760
ADR: 8,III