2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC56284-1G PC56284-5G
APOSPC56284-1GEA 95.7 EUR
APOSPC56284-1G APOSPC56284-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene 95%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221,133 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954767
Núm. CAS: 70692-45-4