6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56285-1G PC56285-250MG PC56285-5G
APOSPC56285-1GEA 197 EUR
APOSPC56285-1G APOSPC56285-250MG APOSPC56285-5G
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid 95%
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₆FNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28347722
Núm. CAS: 1079992-96-3