6-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56323-1G PC56323-250MG
APOSPC56323-1GEA 619 EUR
APOSPC56323-1G APOSPC56323-250MG
6-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
6-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₅FN₂
MW: 136,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12962608
Núm. CAS: 1190320-33-2