1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56324-1G PC56324-250MG
APOSPC56324-1GEA 655 EUR
APOSPC56324-1G APOSPC56324-250MG
1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol 95%
1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol
Formula: C₄H₈F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23943409
Núm. CAS: 354-10-9
UN: 1987
ADR: 3,III