2,3-Dibromo-1,4-difluorobenzene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56328-1G PC56328-25G PC56328-5G
APOSPC56328-1GEA 21.9 EUR
APOSPC56328-1G APOSPC56328-25G APOSPC56328-5G
2,3-Dibromo-1,4-difluorobenzene 95+%
2,3-Dibromo-1,4-difluorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,885 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922620
Núm. CAS: 179737-33-8