3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-2,5-difluoro-3-iodobenzene
PC56329-1G
PC56329-250MG
PC56329-5G
APOSPC56329-1GEA
509
EUR
APOSPC56329-1G
APOSPC56329-250MG
APOSPC56329-5G
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene 95%
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Formula:
C₆H₂BrF₂I MW: 318,885 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD28737933 Núm. CAS: 1807026-56-7 |