4-Bromo-2,5-difluorobenzeneboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56334-1G PC56334-5G PC56334-25G
APOSPC56334-1GEA 52.2 EUR
APOSPC56334-1G APOSPC56334-5G APOSPC56334-25G
4-Bromo-2,5-difluorobenzeneboronic acid 97%
4-Bromo-2,5-difluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₄BBrF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07644467
Núm. CAS: 1106676-82-7