3-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC56336-1G
PC56336-250MG
APOSPC56336-1GEA
574
EUR
APOSPC56336-1G
APOSPC56336-250MG
3-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline 95+%
3-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline
Formula:
C₇H₆ClF₂NO MW: 193,578 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18392559 Núm. CAS: 288312-62-9 |