6-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56337-1G
APOSPC56337-1GEA 163 EUR
APOSPC56337-1G
6-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol 95%
6-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
MW: 235,995 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23701729
Núm. CAS: 872363-59-2