Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)acetoacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-(ethoxymethylene)-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylidene)-3-oxobutanoate
PC5667-1G PC5667-5G
APOSPC5667-1GEA 230 EUR
APOSPC5667-1G APOSPC5667-5G
Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)acetoacetate
Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)acetoacetate
Formula: C₉H₁₂F₂O₄
MW: 222,186 g/mol
Pto. Ebullición: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10567161
Núm. CAS: 176969-33-8