1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56677-1G PC56677-250MG
APOSPC56677-1GEA 522 EUR
APOSPC56677-1G APOSPC56677-250MG
1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₇HF₆I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31613611
Núm. CAS: 2237235-23-1