Methyl 4-bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC56689-1G PC56689-250MG
APOSPC56689-1GEA 877 EUR
APOSPC56689-1G APOSPC56689-250MG
Methyl 4-bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 4-bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₅BrF₆O₂
MW: 351,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15526891
Núm. CAS: 1260793-79-0