6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56703-1G PC56703-250MG
APOSPC56703-1GEA 522 EUR
APOSPC56703-1G APOSPC56703-250MG
6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 95%
6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrFN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28739830
Núm. CAS: 1804841-33-5