2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC56706-250MG
PC56706-500MG
APOSPC56706-250MGEA
0
EUR
APOSPC56706-250MG
APOSPC56706-500MG
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine
Formula:
C₅H₃ClF₂N₂O MW: 180,54 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18415615 Núm. CAS: 1192813-64-1 |