1-Bromo-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56709-1G PC56709-250MG PC56709-5G
APOSPC56709-1GEA 560 EUR
APOSPC56709-1G APOSPC56709-250MG APOSPC56709-5G
1-Bromo-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3,4-difluoro-2-iodobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,885 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922588
Núm. CAS: 1208077-27-3