5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56711-1G PC56711-5G
APOSPC56711-1GEA 1390 EUR
APOSPC56711-1G APOSPC56711-5G
5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31618860
Núm. CAS: 1895190-72-3