2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56714-1G PC56714-250MG PC56714-5G
APOSPC56714-1GEA 290 EUR
APOSPC56714-1G APOSPC56714-250MG APOSPC56714-5G
2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₄NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22273734
Núm. CAS: 1389313-52-3