2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Ethynyl-2,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC56733-1G
PC56733-250MG
APOSPC56733-1GEA
654
EUR
APOSPC56733-1G
APOSPC56733-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formula:
C₉H₃F₅O MW: 222,112 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD31618862 Núm. CAS: 2237235-34-4 UN: 1993 ADR: 3,III |