6-(Trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56734-100MG PC56734-1G PC56734-250MG
APOSPC56734-100MGEA 473 EUR
APOSPC56734-100MG APOSPC56734-1G APOSPC56734-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅F₃N₂O₂
MW: 230,143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19688440
Núm. CAS: 1821384-76-2