2-Bromo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-3,4,5-trifluoro-1-(trifluoromethyl)benzene, 1,2,3-Trifluoro-4-bromo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC56735-1G PC56735-250MG
APOSPC56735-1GEA 835 EUR
APOSPC56735-1G APOSPC56735-250MG
2-Bromo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride
Formula: C₇HBrF₆
MW: 278,977 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31009134
Núm. CAS: 2088942-34-9