3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56736-1G PC56736-5G
APOSPC56736-1GEA 214 EUR
APOSPC56736-1G APOSPC56736-5G
3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde 95%
3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18415555
Núm. CAS: 1261737-50-1