2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56741-1G PC56741-250MG
APOSPC56741-1GEA 1350 EUR
APOSPC56741-1G APOSPC56741-250MG
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Formula: C₁₁H₁₃F₃N₂
MW: 230,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06411263
Núm. CAS: 74418-16-9