2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56745-1G PC56745-250MG
APOSPC56745-1GEA 509 EUR
APOSPC56745-1G APOSPC56745-250MG
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Formula: C₈H₅F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16618056
Núm. CAS: 50562-06-6