2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56748-1G PC56748-250MG
APOSPC56748-1GEA 654 EUR
APOSPC56748-1G APOSPC56748-250MG
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Formula: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,565 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20921049
Núm. CAS: 1321028-35-6