2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56749-1G PC56749-250MG
APOSPC56749-1GEA 654 EUR
APOSPC56749-1G APOSPC56749-250MG
2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Formula: C₈H₄BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28408579
Núm. CAS: 1802650-67-4