Fluroxypyr-2-methoxy 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,5-Dichloro-2-fluoro-6-methoxypyridin-4-amine
PC56755-1G
PC56755-250MG
APOSPC56755-1GEA
894
EUR
APOSPC56755-1G
APOSPC56755-250MG
Fluroxypyr-2-methoxy 95%
Fluroxypyr-2-methoxy
Formula:
C₆H₅Cl₂FN₂O MW: 211,021 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19441410 Núm. CAS: 35622-80-1 |