2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56758-1G PC56758-5G PC56758-25G
APOSPC56758-1GEA 77 EUR
APOSPC56758-1G APOSPC56758-5G APOSPC56758-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
Derivatizing reagent for lipids
Formula: C₁₄F₁₀O₃
MW: 406,132 g/mol
Pto. de fusión: 66…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863747
Núm. CAS: 15989-99-8