tert-Butyl (R)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56759-1G PC56759-250MG
APOSPC56759-1GEA 609 EUR
APOSPC56759-1G APOSPC56759-250MG
tert-Butyl (R)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate
Formula: C₈H₁₆FNO₂
MW: 177,217 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30378923
Núm. CAS: 2006287-03-0