4-(Fluoromethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56766-1G PC56766-250MG
APOSPC56766-1GEA 493 EUR
APOSPC56766-1G APOSPC56766-250MG
4-(Fluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Fluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154.138 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20482169
Núm. CAS: 118507-45-2
UN: 1759
ADR: 8 III