2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56769-1G PC56769-250MG
APOSPC56769-1GEA 928 EUR
APOSPC56769-1G APOSPC56769-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28048416
Núm. CAS: 1805474-26-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III