2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC56770-1G PC56770-250MG PC56770-5G
APOSPC56770-1GEA 870 EUR
APOSPC56770-1G APOSPC56770-250MG APOSPC56770-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,564 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393803
Núm. CAS: 874482-94-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III