2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC56771-1G PC56771-5G
APOSPC56771-1GEA 870 EUR
APOSPC56771-1G APOSPC56771-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240,564 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393797
Núm. CAS: 1261731-19-4