2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC56777-1G PC56777-5G
APOSPC56777-1GEA 473 EUR
APOSPC56777-1G APOSPC56777-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393815
Núm. CAS: 1261822-74-5