2-Nitrobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC56784-1G
PC56784-250MG
APOSPC56784-1GEA
609
EUR
APOSPC56784-1G
APOSPC56784-250MG
2-Nitrobenzyl fluoride 95%
2-Nitrobenzyl fluoride
Formula:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,126 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22053300 Núm. CAS: 447-58-5 UN: 3261 ADR: 8,II |