3-Nitrobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56786-1G PC56786-250MG
APOSPC56786-1GEA 0 EUR
APOSPC56786-1G APOSPC56786-250MG
3-Nitrobenzyl fluoride 95%
3-Nitrobenzyl fluoride
Formula: C₇H₆FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22053312
Núm. CAS: 455-94-7
UN: 3265
ADR: 8,III