4-Nitrobenzyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC56788-1G PC56788-250MG
APOSPC56788-1GEA 69.6 EUR
APOSPC56788-1G APOSPC56788-250MG
4-Nitrobenzyl fluoride 95%
4-Nitrobenzyl fluoride
Formula: C₇H₆FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28990107
Núm. CAS: 500-11-8
UN: 1759
ADR: 8,III